P6061
Phenylacetic acid
suitable for plant cell culture
Synonyme(s) :
α-Toluic acid, α-Tolylic acid, Benzeneacetic acid, PAA
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
~4 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 97 °C)
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
powder
Disponibilité
not available in Japan
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
Point d'ébullition
265 °C (lit.)
Pf
76-78 °C (lit.)
Densité
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
agriculture
Chaîne SMILES
OC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
Clé InChI
WLJVXDMOQOGPHL-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
269.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
132 °C - closed cup