Key Documents
P6045
Sigma-Aldrich
Acide D-Pantothenique hemicalcium salt
suitable for plant cell culture
Synonyme(s) :
(R)-(+)-N-(2,4-Dihydroxy-3,3-diméthyl-1-oxobutyl)-β-alanine hemicalcium salt, Vitamine B5
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2C(CH3)2CH(OH)CONHCH2CH2CO2 ·1/2Ca
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.27
Numéro Beilstein :
3769272
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO
InChI
1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1
Clé InChI
FAPWYRCQGJNNSJ-UBKPKTQASA-L
Application
Précurseur dans la biosynthèse du coenzyme A.
Propriétés physiques
En raison du caractère instable, hygroscopique, de l′acide libre, on utilise le sel de calcium.
Autres remarques
Cell culture media are generally supplemented with D-Pantothenic acid (vitamin B5), an essential vitamin required for the synthesis of coenzyme-A (CoA) and the metabolism of proteins, carbohydrates, and fats.
This product has been qualified for use in plant cell culture. Also see P5155 for D-Pantothenic acid qualified for use in animal, insect and plant cell culture.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable