Principaux documents
P5782
Sigma-Aldrich
Poly(deoxyadenylic-thymidylic) acid sodium salt
Synonyme(s) :
Poly(dA-dT) • Poly(dA-dT)
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
Température de stockage
−20°C
Autres remarques
Double-stranded alternating copolymer.
Définition de l'unité
One unit will yield an A260 of 1.0 in 1.0 ml of water (1 cm light path).
Quantité
One mg is equivalent to approx. 20 A260 units.
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable