P5117
Anti-Peripherin antibody, Mouse monoclonal
clone 8G2, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-NEF4, Anti-PRPH1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8G2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rat, bovine, pig, mouse, rabbit, feline, human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using total cell extract from rat PC12 cells
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PRPH(5630)
mouse ... Prph(19132)
rat ... Prph(24688)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
- immunohistochemistry
- western blotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunofluorescence staining
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable