Principaux documents
P4647
Sigma-Aldrich
Poly-L-tryptophan
mol wt 1,000-5,000
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Poids mol.
1,000-5,000
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)
Clé InChI
QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Molecular weights based on viscosity. Also assayed by MALLS
Autres remarques
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable