P4623
Anti-phospho-Interferon-α Receptor Type I (pSer535/pSer539) Subunit 1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-phospho-IFNα Receptor Type I (pSer535/pSer539) Subunit 1, Anti-phospho-IFNARI
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rat, mouse, bovine, human
Technique(s)
western blot: 1:1,000 using using FLAG® immunoprecipitates from HEK 293 cells transfected with Mock, IFNAR1 wild type, or IFNAR1 S535A and S539A mutants
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer535/pSer539)
Informations sur le gène
human ... IFNAR1(3454)
mouse ... Ifnar1(15975)
rat ... Ifnar1(288264)
Catégories apparentées
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable