P4300
Pectinase from Rhizopus sp.
suitable for plant cell culture, BioReagent, crude powder
Synonyme(s) :
Macerozyme R-10, Poly-(1,4-α-D-galacturonide) glycanohydrolase, Polygalacturonase
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Forme
crude powder
Activité spécifique
400-800 units/g solid
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Définition de l'unité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable