P3775
Anti-Protein A antibody produced in rabbit
fractionated antiserum, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-Protein A
311,00 $
About This Item
311,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
fractionated antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Conditionnement
vial of 2 mL lyophilized antiserum
Technique(s)
indirect ELISA: 1:100,000
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Clause de non-responsabilité
Contrôle
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable