P3114
PurePak PCR microtubes
volume 0.2 mL, 0.2mL PCR tubes, nuclease and pyrogen-free
Synonyme(s) :
thin walled PCR microtube, thin walled microtube
About This Item
Produits recommandés
Description
thin walls
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
RNase and DNase free
Conditionnement
pkg of 1,000 tubes
case of 10 packs
Fabricant/nom de marque
MBP 3412
Technique(s)
PCR: suitable
Volume
0.2 mL