P2871
Anti-Cytokeratin pan antibody, Mouse monoclonal
clone C-11, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-CK-4, Anti-CK4, Anti-CYK4, Anti-K4, Anti-WSN1
673,00 $
About This Item
673,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
C-11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Technique(s)
immunocytochemistry: 15-30 μg/mL using methanol/acetone-fixed PTK-2 cells or A549 - human lung carcinoma cells
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 15-30 μg/mL using human skin
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
microarray: suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable