P169
Protriptyline hydrochloride
Synonyme(s) :
N-Methyl-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propanamine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Chaîne SMILES
Cl[H].CNCCCC1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C19H21N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-10,12-13,19-20H,6,11,14H2,1H3;1H
Clé InChI
OGQDIIKRQRZXJH-UHFFFAOYSA-N
Application
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves