P1494
Monoclonal Anti-PMCA4 antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone JA9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Plasma Membrane Calcium ATPase 4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
JA9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, rat
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: 1:15,000 using human or rat tissue
western blot: 1:1,000 using human or rat tissue
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ATP2B4(493)
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable