P1132
Pterine
~95%
Synonyme(s) :
2-Amino-4-hydroxypteridine, 2-Amino-4-oxodihydropteridine
134,00 $
About This Item
134,00 $
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Essai
~95%
Forme
powder
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Nc1nc(O)c2nccnc2n1
InChI
1S/C6H5N5O/c7-6-10-4-3(5(12)11-6)8-1-2-9-4/h1-2H,(H3,7,9,10,11,12)
Clé InChI
HNXQXTQTPAJEJL-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable