P101
2-Phenylaminoadenosine
>97%, solid
Synonyme(s) :
CV-1808
70,60 $
About This Item
70,60 $
Produits recommandés
Essai
>97%
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 3.6 mg/mL
H2O: insoluble
absolute ethanol: slightly soluble
ethanol: water (1:1): soluble
methanol: soluble (hot)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Nc1nc(Nc2ccccc2)nc3n(cnc13)[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]4O
InChI
1S/C16H18N6O4/c17-13-10-14(21-16(20-13)19-8-4-2-1-3-5-8)22(7-18-10)15-12(25)11(24)9(6-23)26-15/h1-5,7,9,11-12,15,23-25H,6H2,(H3,17,19,20,21)/t9-,11-,12-,15-/m1/s1
Clé InChI
SCNILGOVBBRMBK-SDBHATRESA-N
Informations sur le gène
human ... ADORA2A(135) , ADORA2B(136)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369)
Actions biochimiques/physiologiques
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable