Principaux documents
376906
Sigma-Aldrich
D-(+)-3-Phenyllactic acid
98%
Synonyme(s) :
(R)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid, (R)-3-Phenyllactic acid
5 G
191,00 $
191,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
191,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2CH(OH)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.17
Beilstein:
2209793
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
191,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +19°, c = 1 in ethanol
Pf
122-124 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
hydroxyl
phenyl
Chaîne SMILES 
O[C@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O3/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)/t8-/m1/s1
Clé InChI
VOXXWSYKYCBWHO-MRVPVSSYSA-N
Catégories apparentées
Application
Chiral building block employed in the preparation of statine.[1] Starting material in the preparation of the hypoglycemic agent enlitazone and of 15N-labeled phenylalanine.[2][3]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Journal of Heterocyclic Chemistry, 29, 431-431 (1992)
Degerbeck, F. et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 11-11 (1993)
Urban, F.J. et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 29, 431-431 (1991)
Mariana-Carmen Chifiriuc et al.
Roumanian archives of microbiology and immunology, 68(1), 34-37 (2009-06-11)
The discovery of communication systems regulating bacterial virulence has afforded a novel opportunity to control infectious bacteria without interfering with their growth. In this paper the authors describe the effect of subinhibitory concentrations of phenyl-lactic acid (PLA) on the pathogenicity
Katrin Ström et al.
FEMS microbiology letters, 246(1), 119-124 (2005-05-05)
The fungal inhibitory effects of strain Lactobacillus plantarum MiLAB 393, producing broad-spectrum antifungal compounds, were evaluated. A co-cultivation method was set up to monitor effects on fungal growth and protein expression of growing Aspergillus nidulans with L. plantarum MiLAB 393.