P0869
Monoclonal Anti-Peroxisome Proliferator Activated Receptor α antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone 3B6/PPAR, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-PPARα
769,00 $
About This Item
769,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3B6/PPAR, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, rat, human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 2-5 μg/mL using human, mouse and rat
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PPARA(5465)
mouse ... Ppara(19013)
rat ... Ppara(25747)
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable