P0652
Protease from Streptomyces sp.
Type XXI, ≥15 units/mg solid
Synonyme(s) :
actinase E, pronase E, Actinase E, Pronase E
827,00 $
About This Item
827,00 $
Produits recommandés
Type
Type XXI
Forme
powder
Activité spécifique
≥15 units/mg solid
Poids mol.
~50 kDa
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Propriétés physiques
Inhibitors : Diisopropyl fluorophosphate, EDTA
Optimum pH : >=12
Optimum temperature : 60oC
pH Stability : pH 5.0 - 11.5 (25oC,24hr)
Thermal stability : below 50oC (pH 8.3, 15min)
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
This procedure is for informational purposes including assay Procedure, definition, and calculations for Protease