P0183
Finnpipette® pipette tips
Finntip 10, non-sterile
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Produits recommandés
Matériaux
red
red tip
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
barrier: no
Conditionnement
pack of 100 ea (Bulk packed)
Fabricant/nom de marque
Finn 9402151
Longueur
15 cm
Volume maximum
10 mL
Gamme de volumes
1-10 mL
Autres remarques
Browse all pipette tips
Informations légales
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries