Principaux documents
P2924
Sigma-Aldrich
Finnpipette® pipette tips
Finntip 5 mL, non-sterile
Synonyme(s) :
Finnpipette Tips
500 EA
200,00 $
200,00 $
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
Changer de vue
500 EA
200,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.01
200,00 $
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
Matériaux
colorless
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
barrier: no
Conditionnement
pack of 500 ea (Bag)
Fabricant/nom de marque
Finn 9402030
Longueur
14.7 cm
Volume maximum
5 mL
Gamme de volumes
1-5 mL
Volume
5 mL
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
  • Enables accurate and precise pipetting
  • Prevents liquid retention as it is designed based on liquid handling, hydrophobic and uniformly smooth surfaces
  • Color-coded racks to match the compatible Finnpipette
  • Color coding only applies to rack and refill packaging
Autres remarques
Browse all pipette tips
Informations légales
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries