P0123
Anti-paraoxonase 1 (PON1) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Arylesterase, Anti-Coronary Artey Disease, Susceptibility to, Anti-Coronary Spasms, Susceptibility to, Anti-Esterase A (ESA), Anti-Organophosphate Poisoning, Sensitivity to, Anti-PON1, Anti-Parathion Poisoning, Sensitivity to
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~40 kDa
Espèces réactives
mouse (predicted), rat (predicted), human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HT-29 cells
western blot: 0.5-1 μg/mL using whole extract of human colorectal adenocarcinoma HT-29 cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PON1(5444)
mouse ... Pon1(18979)
rat ... Pon1(84024)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable