Documents
44425
Sigma-Aldrich
Amberlite HPR4811 Ion Exchange Resin
chloride form, 30-35 mesh, anionic
Synonyme(s) :
Amberlite HPR4811 chloride form
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41101902
Nomenclature NACRES :
NA.56
product name
Dowex Marathon 11 chloride form, Anion Exchange Resin
Forme
solid
Humidité
48-58%
Perte
~55% loss on drying, 110 °C
Matrice
styrene-divinylbenzene (gel)
Groupe de la matrice active
trimethylbenzylammonium functional group
Taille des particules
25-30 mesh
500-600 μm
Capacité
1.3 meq/mL by wetted bed volume
Catégories apparentées
Application
AmberLite HPR4811 Cl Anion Exchange Resin Marathon 11 chloride form is a strongly basic (type I) anion exchange resin specifically suited for demineralization of high organic waters and removal of organic material and color bodies. AmberLite HPR4811 Cl Anion Exchange Resin anion exchange resin has high uranium sorption and can be used to determine groundwater and uranium contaminant fluxes and uranium ratios in soil samples.
Résine échangeuse d′anions fortement basique (type I) spécialement développée pour la déminéralisation des eaux à haut degré de composés organiques, l′élimination des composés organiques et des corps colorés avec une faible perte en silice; répond aux spécifications de la réglementation FDA 21 CFR 173.25.
Autres remarques
La résine Dowex Marathon 11 est une version améliorée du Dowex11. La série Dowex Marathon propose une distribution de particules plus étroite, une meilleure efficacité et des cinétiques améliorées en comparaison avec les produits Dowex à distribution gaussienne.
The Amberlite Marathon® 11 is a superior resin to the Dowex 11. The Amberlite Marathon series provides narrower particle distribution, better efficiency, and improved kinetics when compared to the gaussian Dowex products.
Informations légales
Amberchrom is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Marigold is a registered trademark of Comasec SAS
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Valerie Stucker et al.
Water research, 45(16), 4866-4876 (2011-07-30)
Laboratory tests and a field validation experiment were performed to evaluate anion exchange resins for uranium sorption and desorption in order to develop a uranium passive flux meter (PFM). The mass of uranium sorbed to the resin and corresponding masses
M Srncik et al.
Journal of environmental radioactivity, 102(6), 614-619 (2011-04-13)
The vertical distribution of the (236)U/(238)U isotopic ratio was investigated in soil samples from three different locations on La Palma (one of the seven Canary Islands, Spain). Additionally the (240)Pu/(239)Pu atomic ratio, as it is a well establish tool for
D H Phillips et al.
Water research, 42(1-2), 260-268 (2007-08-19)
Synthetic resins are shown to be effective in removing uranium from contaminated groundwater. Batch and field column tests showed that strong-base anion-exchange resins were more effective in removing uranium from both near-neutral-pH (6.5)- and high-pH (8)-low-nitrate-containing groundwaters, than metal-chelating resins