P0072
Anti-phospho-PDCD4 (pSer67) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Neoplastic transformation inhibitor, Anti-Nuclear antigen H731, Anti-Programmed cell death 4, Anti-Protein 197/15a
691,00 $
About This Item
691,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~51 kDa
Espèces réactives
rat (predicted), mouse (predicted), human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of HEK-293T cells starved for 48 hours and then treated with 20% FCS
western blot: 1-2 μg/mL using lystes of HEK-293T cells starved for 48 hours and then treated with 20% FCS
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer67)
Informations sur le gène
human ... PDCD4(27250) , SELP(6403)
mouse ... Pdcd4(18569)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable