P0071
Anti-PDCD4 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Neoplastic transformation inhibitor, Anti-Nuclear antigen H731, Anti-Programmed cell death 4, Anti-Protein 197/15a
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~51 kDa
Espèces réactives
human, mouse (predicted), rat (predicted)
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using HEK-293T cell lysates
western blot: 2-4 μg/mL using K562 cell lysates
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PDCD4(272250)
mouse ... Pdcd4(18569)
rat ... SELP(6403)
Description générale
Spécificité
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable