OH30253058
Ohaus® Scout® Portable Touchscreen Balance
Model STX123, weighing capacity 120 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 230 V
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
metal weighing plate
Caractéristiques
CE compliant
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ohaus® 30253058
Plage de mesure de la capacité de pesée
120 g, resolution: 0.001 g
Diam. de la nacelle de pesée
9.3 cm
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages