O4878
Oxaloacetate Decarboxylase from Pseudomonas sp.
lyophilized powder, ≥100 units/mg solid
Synonyme(s) :
OAD
335,00 $
About This Item
335,00 $
Produits recommandés
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥100 units/mg solid
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable