O0257
Olvanil
powder
Synonyme(s) :
(N-Vanillyl)-9-oleamide, N-Vannilyloleoylamide
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Couleur
white to off-white
Solubilité
H2O: <0.2 mg/mL
DMSO: 20 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)NCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C26H43NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-26(29)27-22-23-19-20-24(28)25(21-23)30-2/h10-11,19-21,28H,3-9,12-18,22H2,1-2H3,(H,27,29)/b11-10-
Clé InChI
OPZKBPQVWDSATI-KHPPLWFESA-N
Informations sur le gène
human ... TRPV1(7442)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable