B112
(±)-Bay K8644
calcium channel agonist
Synonyme(s) :
1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-5-nitro-4-(2-[trifluoromethyl]phenyl)pyridine-3-carboxylic acid methyl ester
408,00 $
About This Item
408,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97.5% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
yellow to dark yellow
Pf
168-170 °C
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL
methanol and ethanol: 63 mg/mL
H2O: insoluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1=C(C(OC)=O)C(C2=CC=CC=C2C(F)(F)F)C([N+]([O-])=O)=C(C)N1
InChI
1S/C16H15F3N2O4/c1-8-12(15(22)25-3)13(14(21(23)24)9(2)20-8)10-6-4-5-7-11(10)16(17,18)19/h4-7,13,20H,1-3H3
Clé InChI
ZFLWDHHVRRZMEI-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Cacna1c(24239)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3