Principaux documents
N7007
Sigma-Aldrich
Nitrazine Yellow
Synonyme(s) :
2-(2,4-Dinitrophenylazo)-1-hydroxynaphthalene-3,6-disulfonic acid disodium salt, 2-(2,4-Dinitrophenylazo)naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt, Nitrazol Yellow
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H8N4Na2O11S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
542.36
Numéro C.I. (Colour Index):
14890
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
Composition
Dye content, ~85%
pH
6.0-7.2, yellow to blue
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2ccc(cc2[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c(cc3cc(ccc13)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H10N4O11S2.2Na/c21-16-11-3-2-10(32(26,27)28)5-8(11)6-14(33(29,30)31)15(16)18-17-12-4-1-9(19(22)23)7-13(12)20(24)25;;/h1-7,21H,(H,26,27,28)(H,29,30,31);;/q;2*+1/p-2/b18-17+;;
Clé InChI
XBLIFEQTVVSTIM-QIKYXUGXSA-L
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable