N171
NBQX hydrate
powder, ≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,2,3,4-Tetrahydro-6-nitro-2,3-dioxo-benzo[f]quinoxaline-7-sulfonamide hydrate, FG 9202
361,00 $
About This Item
361,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
yellow
Solubilité
methanol: 0.25 mg/mL
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.5 mg/mL
DMSO: 4 mg/mL
H2O: insoluble
Chaîne SMILES
O.NS(=O)(=O)c1cccc2c3NC(=O)C(=O)Nc3cc([N+]([O-])=O)c12
InChI
1S/C12H8N4O6S.H2O/c13-23(21,22)8-3-1-2-5-9(8)7(16(19)20)4-6-10(5)15-12(18)11(17)14-6;/h1-4H,(H,14,17)(H,15,18)(H2,13,21,22);1H2
Clé InChI
VOYWRRFTJLCIEL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- as a non-N-methyl-D-aspartate receptor (NMDA) 2-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazol propionic acid (AMPA) receptor antagonist to monitor gonadotropin responses[2]
- α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid receptor (AMPAR) antagonist in monocytes[3]
- AMPA and N-methyl-D-aspartate receptor (NMDA) antagonist in migrating interneurons expressing potassium-chloride cotransporter (shKCC2)[4]
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable