N161
NPC-15437 dihydrochloride hydrate
≥97% (NMR), powder
Synonyme(s) :
(S)-2,6-Diamino-N-[(1-(1-oxotridecyl)-2-piperidinyl)methyl]hexanamide dihydrochloride hydrate
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥97% (NMR)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white
Solubilité
H2O: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[H].Cl[H].CCCCCCCCCCCCC(=O)N1CCCCC1CNC(=O)[C@@H](N)CCCCN
InChI
1S/C25H50N4O2.2ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-18-24(30)29-20-15-13-16-22(29)21-28-25(31)23(27)17-12-14-19-26;;/h22-23H,2-21,26-27H2,1H3,(H,28,31);2*1H/t22?,23-;;/m0../s1
Clé InChI
RISSBZWRJRRXTD-OLBPYZPGSA-N
Application
- to test its blocking effect on nicotine-seeking behavior in mice in drug-paired cues
- along with cocaine to test its effect on 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA)-induced neurotoxicity in mice
- to study its effect on PKC signaling in object recognition memory studies
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable