N0262
2-Amino-1,5-naphthalenedisulfonic acid sodium salt
Synonyme(s) :
2-Naphthylamine-1,5-disulfonic acid sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H9NO6S2 · xNa+
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.31 (free acid basis)
Beilstein:
2888645
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Produits recommandés
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Nc1ccc2c(cccc2c1S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O
Application
Reported to be useful in sequential analysis of non-polar peptides.
A new, improved technique for automated sequencing of non-polar peptides.
J A Foster et al.
Biochemical and biophysical research communications, 53(1), 70-74 (1973-07-02)