MTCC2600
MTC™ Bio Screw Cap Centrifuge Tube
capacity 15 mL, conical bottom, non-sterile, pack of 500 ea (10 x foam racks 50 ea)
Synonyme(s) :
conical tube, plastic tube
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
blue cap
clear tube
conical bottom
polypropylene
round
screw top cap
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 500 ea (10 x foam racks 50 ea)
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio C2600
Paramètres
12,000 × g speed (max)
Capacité
15 mL
Diam. × L
17 mm × 121 mm
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Sterile, RNase, DNase, pyrogen and cytotoxin free
- Available racked or bagged
- Compatible with standard rotors
- Frosted marking surface