MTCC200050
MTC™ Bio SureSeal S™ Microcentrifuge Tube
capacity 1.5 mL, sterile, clear, pack of 500 ea (10 x packs 50ea)
Synonyme(s) :
centrifuge tube, plastic tube
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear
polypropylene
round
Stérilité
sterile
Conditionnement
pack of 500 ea (10 x packs 50ea)
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio C2000-50
Paramètres
28,000 × g speed
Capacité
1.5 mL
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Sterile comes standard – by electron beam radiation
- Self-Standing bag – with gusseted bottom
- Stop-Pops™ supplied – 10 cap locks in every bag