MTCB12007
MTC™ Bio Western Blot Box
L × W × D 3 1/2 in. (8.9 cm) × 2 9/16 in. (6.5 cm) × 1 in. (2.5 cm), clear
Synonyme(s) :
multi blot box, stacking western blot box
49,90 $
About This Item
49,90 $
Produits recommandés
Matériaux
clear
polystyrene
Conditionnement
pack of 5 ea
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio B1200-7
L × l × P
3 1/2 in. (8.9 cm) × 2 9/16 in. (6.5 cm) × 1 in. (2.5 cm)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- A perfect box for every blot
- Reduce antibody usage
- Hinged lid minimizes evaporation
- For halves, wholes, strips or minis