MTCB120011
MTC™ Bio Western Blot Box
L × W × D 4 3/8 in. (11.1 cm) × 2 1/16 in. (5.2 cm) × 1 7/8 in. (4.7 cm), clear
Synonyme(s) :
multi blot box, stacking western blot box
60,20 $
About This Item
60,20 $
Produits recommandés
Matériaux
clear
polystyrene
Conditionnement
pack of 5 ea
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio B1200-11
L × l × P
4 3/8 in. (11.1 cm) × 2 1/16 in. (5.2 cm) × 1 7/8 in. (4.7 cm)
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- A perfect box for every blot
- Reduce antibody usage
- Hinged lid minimizes evaporation
- For halves, wholes, strips or minis