MSST0057
SILu™Prot IL8, Interleukin-8 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
Synonyme(s) :
C-X-C motif chemokine 8 chemokine (C-X-C motif), Emoctakin, Granulocyte chemotactic protein 1 (GCP-1), IL-8, Monocyte-derived neutrophil, Monocyte-derived neutrophil-activating peptide (MONAP), Neutrophil-activating protein 1 (NAP-1), Protein 3-10C, T-cell chemotactic factor, chemotactic factor (MDNCF), ligand 8
1 040,00 $
About This Item
1 040,00 $
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Niveau de qualité
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
≥98% (Heavy amino acids incorporation efficiency by MS)
Adéquation
suitable for mass spectrometry (standard)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CXCL8(3576)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable