MSST0039
SILu™Prot IFNG Interferon Gamma human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
Synonyme(s) :
IFNγ, IFN-gamma, IFNG mass-spectrometry standard, Immune interferon, Immuneinterferon, Interferon-gamma mass-spectrometry standard, stable isotope-labeled human IFNG
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Pureté
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
≥98% Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
Poids mol.
calculated mol wt 17 kDa
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Adéquation
suitable for mass spectrometry (standard)
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... IFNG(3458)
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable