MAK528
Superoxide Dismutase (SOD) Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonyme(s) :
Superoxide Dismutase Assay Kit
554,00 $
About This Item
554,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Application(s)
cosmetics
pharmaceutical
Méthode de détection
colorimetric
Maladie(s) pertinente(s)
amyotrophic lateral sclerosis (ALS); neurological disorders; musculoskeletal disorders; cancer; neurodegenerative disorders; pulmonary disorders; cardiovascular diseases
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Linear detection range: 0.05 - 3 U/mL
- Compatible with high-throughput handling systems.
- No wash and reagent transfer steps are required.
Adéquation
Principe
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1