MAK499
Glutamate Dehydrogenase (GDH) Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonyme(s) :
Assay Kit for Glutamate Dehydrogenase Activity
577,00 $
About This Item
577,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Application(s)
agriculture
Méthode de détection
colorimetric
Maladie(s) pertinente(s)
cancer; gastrointestinal diseases
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Linear detection range: 0.4 to 80 U/L for 30 minute reaction. Detection Limit of 0.1 U/L for 120 minute reaction.
- Compatible with high-throughput handling systems.
Adéquation
Principe
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2