Key Documents
MAK263
Sigma-Aldrich
Kit pour essai colorimétrique/fluorimétrique du glucose
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
Nomenclature NACRES :
NA.84
Utilisation
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Application(s)
cosmetics
food and beverages
Méthode de détection
colorimetric
fluorometric
Maladie(s) pertinente(s)
endocrinological disorders, diabetes
Température de stockage
−20°C
Description générale
Le glucose est la principale source d′énergie naturellement présente sous son état libre dans les fruits et autres organes végétaux. Des taux de glucose anormaux ont été associés à plusieurs dysfonctions métaboliques comme l′hypoglycémie, l′hyperglycémie et diabète sucré. Les mesures du taux de glucose dans les tissus et les liquides biologiques (tels que le sang et l′urine) sont souvent utilisées pour le diagnostic des troubles liés au glucose. Les taux de glycémie sont également surveillés pour vérifier l′efficacité des agents thérapeutiques comme l′insuline et les sulfonylurées chez les diabétiques de type 2.
Caractéristiques et avantages
Produit compatible avec un système de manipulation à haut débit.
Adéquation
Permet de déterminer la concentration en glucose dans divers échantillons biologiques comme le sérum, le plasma, les aliments ou les milieux de croissance. Ce kit est également adapté pour la surveillance du taux de glucose pendant la fermentation et l′alimentation en glucose dans le processus d′expression des protéines.
Principe
Le glucose est oxydé en un produit mesurable par colorimétrie (570 nm) / fluorimétrie (λex = 535/λem = 587 nm), dont la quantité est proportionnelle à celle du glucose présent. Ce kit permet de détecter entre 1 et 10 000 μM de glucose dans divers types d′échantillons.
Produit(s) apparenté(s)
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Ryan K Perkins et al.
Nutrients, 11(3) (2019-03-03)
The purpose of this investigation was to evaluate the effects of experimental hyperglycemia on oxidative damage (OX), advanced glycation end products (AGEs), and the receptor for AGEs (RAGE) through an in vivo approach. Obese subjects (n = 10; 31.2 ±
Ye Du et al.
Frontiers in oncology, 10, 580176-580176 (2021-01-05)
Hypoxia is an important environmental factor and has been correlated with tumor progression, treatment resistance and poor prognosis in many solid tumors, including triple-negative breast cancer (TNBC). Emerging evidence suggests that long noncoding RNA (lncRNA) functions as a critical regulator
Trinidad León-Quinto et al.
Insects, 13(2) (2022-02-26)
The red palm weevil (RPW), Rhynchophorus ferrugineus, is one of the worst palm pests worldwide. In this work, we studied the physiological basis underlying its adaptive strategy against low temperatures. Specifically, we analyzed the main low-molecular-weight biochemical substances acting as
Jake N Barber et al.
The ISME journal, 16(5), 1442-1452 (2022-01-24)
Species loss within a microbial community can increase resource availability and spur adaptive evolution. Environmental shifts that cause species loss or fluctuations in community composition are expected to become more common, so it is important to understand the evolutionary forces
Gemma K Kinsella et al.
International journal of molecular sciences, 22(19) (2021-10-14)
GPR21 is a constitutively active, orphan, G-protein-coupled receptor, with in vivo studies suggesting its involvement in the modulation of insulin sensitivity. However, its precise contribution is not fully understood. As the liver is both a major target of insulin signalling