MAK091
Hexokinase Colorimetric Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonyme(s) :
Hexokinase Detection Kit
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
sufficient for 100 colorimetric tests
Méthode de détection
colorimetric
Maladie(s) pertinente(s)
cancer; neurological disorders; hematological disorder
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... GCK(2645) , HK1(3098) , HK2(3099) , HK3(3101)
mouse ... GCK(103988) , HK1(15275) , HK2(15277) , HK3(212032)
rat ... GCK(24385) , HK1(25058) , HK2(25059) , HK3(25060)
Description générale
Application
Adéquation
Principe
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Protocoles
Measure hexokinase activity using a continuous spectrophotometric rate-determination assay at 340 nm, catalyzing D-hexose sugar phosphorylation using ATP.