MAK060
Fumarate Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonyme(s) :
Fumarate Quantitative Assay Kit
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
sufficient for 100 colorimetric tests
Méthode de détection
colorimetric
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Adéquation
Principe
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Articles
Sigma article discusses tumor cell metabolic pathways, focusing on aerobic glycolysis and mitochondrial activity.