MAK020
Fructose-6-Phosphate Assay Kit
sufficient for 100 fluorometric tests
Synonyme(s) :
Fructose-6-P Quantification Kit
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
sufficient for 100 fluorometric tests
Méthode de détection
fluorometric
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Adéquation
Principe
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Articles
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.