M9936
Greiner CELLSTAR® 96 well plates
flat bottom black polystyrene wells
Synonyme(s) :
96 multiwell plates, 96 well culture plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
black polystyrene
flat bottom black polystyrene wells
polystyrene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid: no
skirt
Conditionnement
case of 40
Fabricant/nom de marque
Greiner 655079
Volume maximum
392 μL
Taille
96 wells
Volume de travail
340 μL
Couleur
black
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface