M9519
4-Methylumbelliferyl α-L-arabinofuranoside
glycosidase substrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Impuretés
≤10% methanol
Solubilité
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC1=CC(=O)Oc2cc(OC3OC(CO)C(O)C3O)ccc12
InChI
1S/C15H16O7/c1-7-4-12(17)21-10-5-8(2-3-9(7)10)20-15-14(19)13(18)11(6-16)22-15/h2-5,11,13-16,18-19H,6H2,1H3
Clé InChI
FAGLTVBWEMHJRP-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges