Documents
M9515
Sigma-Aldrich
N-Methyl-L-phenylalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CN[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable