Principaux documents
M9418
Sigma-Aldrich
Cultispher®
-G standard porosity
Synonyme(s) :
Cell Culture Product
10 G
427,00 $
427,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 G
427,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.22
427,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
gelatin
Stérilité
non-sterile
Taille des billes
130-380 μm
Taille des particules
130-380 μm
Densité
1.02-1.04 g/cm3 at 25 °C
Description générale
Macroporous gelatin-coated microcarrier beads. General purpose beads for anchorage-dependent cells.
Informations légales
Cultispher is a registered trademark of Percell Biolytica AB
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable