M9317
Anti-MeCP2 antibody produced in rabbit
~0.6 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~75 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~0.6 mg/mL
Technique(s)
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using nuclear extracts of the MCF7 breast carcinoma cell line.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MECP2(4204)
mouse ... Mecp2(17257)
rat ... Mecp2(29386)
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable