ZRB1156
Anti-MeCP2 Antibody, clone 1L20 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1L20, recombinant monoclonal
Description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 52.44 kDa
observed mol wt ~75 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
monkey, mouse, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
C-terminal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in Cos-7 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected MeCP2 in Cos-7 cell lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected MeCP2 in MCF-7 and HeLa cell lysates.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected MeCP2 in A431, HeLa, HepG2, and NIH 3T3 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected MeCP2 in human liver tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound MeCP2 with a KD of 9.6 x 10-9 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable