M8065
O6-Methylguanine-DNA Methyltransferase human
≥90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solution, ≥10,000 units/mg protein
Synonyme(s) :
AGT, MGMT
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Activité spécifique
≥10,000 units/mg protein
Poids mol.
~21 kDa
apparent mol wt ~25 kDa by SDS-PAGE
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... MGMT(4255)
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable